Fontos dokumentumok
69527
Modified Giolitti and Cantoni Broth (ISO)
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
Giolitti Cantoni Broth, Modified (ISO)
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to ISO 6888-3:2003
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
beef extract, 5.0 g/L
casein enzymic hydrolysate, 10.0 g/L
glycine, 1.2 g/L
lithium chloride, 5.0 g/L
mannitol, 20.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
sodium pyruvate, 3.0 g/L
yeast extract, 5.0 KBE/mL
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
6.9±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
sample preparation
microbiology
alkalmasság
Staphylococcus spp.
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?