1.00079
Bolton Broth Selective Supplement
according to ISO 10272-1, for Campylobacter spp., pkg of 10 vials, For the preparation of Bolton Selective Enrichment Broth
Szinonimák:
Campylobacter Selective Supplement
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to ISO 10272-1
Minőségi szint
szab. megfelelőség
FDA -BAM
Forma
lyophilized powder
összetétel
Amphotericin B, 5 mg
Cefoperazone, 10 mg
Trimethoprim, 10 mg
Vancomycin, 10 mg
kiszerelés
pkg of 10 vials
technika/technikák
microbiological culture: suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Campylobacter spp.
Listeria spp.
Általános leírás
Alkalmazás
Kapcsolódás
Analízis megjegyzés
Mixed inoculum of Campylobacter, E.coli and P.mirabilis.
Additionaly monoculture of E.coli and P.mirabilis.
Afterwards confirmation on mCCDA resp. Tryptic soy agar
Inoculum on reference medium
- Campylobacter coli ATCC 43478 (WDCM 00004):
10 - 100
- Campylobacter jejuni ATCC 33291 (WDCM 00005): 10 - 100
- Campylobacter jejuni ATCC 29428 (WDCM 00156): 10 - 100
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): ≥ 1000
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): ≥ 1000
- Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023): ≥ 1000
Growth on mCCDA
- Campylobacter coli ATCC 43478 (WDCM 00004):
>10 CFU
- Campylobacter jejuni ATCC 33291 (WDCM 00005): >10 CFU
- Campylobacter jejuni ATCC 29428 (WDCM 00156): >10 CFU
Growth on Tryptic soy agar
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013):
no growth
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): no growth
- Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023): no growth
Colony colour
- Campylobacter coli ATCC 43478 (WDCM 00004):
greyish
- Campylobacter jejuni ATCC 33291 (WDCM 00005): greyish
- Campylobacter jejuni ATCC 29428 (WDCM 00156): greyish
Incubation:
Bolton broth: 5 hours at 44°C, afterwards 44 hours at 41.5°C, Anaerocult C
Confirmation on mCCDA: at least 44 hours at 41.5°C, Anaerocult C
Confirmation on Tryptic soy agar: 24 hours at 35°C, aerobic
Veszélyességi osztályok
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3