1.01590
Azide dextrose broth
for microbiology
Forma
medium granules (dehydrated (DCM))
gyártó/kereskedő neve
GranuCult®
technika/technikák
microbiological culture: suitable
pH
7.1-7.3 (35 °C, 35 g/L in H2O, after autoclaving)
oldhatóság
35 g/L
térfogatsúly
640 kg/m3
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
15-25°C
alkalmasság
Enterococcus spp.
Related Categories
Analízis megjegyzés
Appearance (colour): yellowish-brown
pH-value (25 °C): 7.0 - 7.4
Growth (Enterococcus faecalis ATCC 11700): good to very good
Growth (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): good to very good
Growth (Enterococcus hirae ATCC 8043 (WDCM 00089)): good to very good
Growth (Streptococcus bovis DSM 20065): fair to very good
Growth (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): none to poor
Growth (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): none to poor
Growth (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): none to poor
Incubation: 48 hrs.; 35 °C; aerobic.
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3