Merck
38390
Millipore
Preston Selective Supplement
suitable for microbiology
Szinonimák:
Campylobacter Selective Supplement IV, modified
About This Item
UNSPSC kód:
41171614
NACRES:
NA.74
sterilitás
sterile
Minőségi szint
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Campylobacter spp.
Alkalmazás
This supplement is recommended for selective isolation of Campylobacter species.
Komponensek
Composition:
Per vial sufficient for 500 ml medium
Polymyxin B 2500 IU
Rifampicin 5 mg
Trimethoprim lactate 5 mg
Amphotericin B 5 mg
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.