1.00071
CCDA Selective Supplement
for Campylobacter spp., pkg of 10 vials, For the preparation of Campylobacter Blood Free Selective Agar
Szinonimák:
Blood Free Campylobacter Medium Selective Supplement, Campylobacter Blood-Free Medium Selective Supplement, Campylobacter Selective Supplement
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
ISO 10272
ISO
Minőségi szint
form
lyophilized powder
összetétel
Amphotericin B, 5 mg
Cefoperazone, 16 mg
kiszerelés
pkg of 10 vials
technika/technikák
microbiological culture: suitable
pH
7.0-7.4 (25 °C, 40 g/L in H2O, suspension)
oldhatóság
40 g/L
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Campylobacter spp.
Általános leírás
Alkalmazás
Kapcsolódás
Analízis megjegyzés
Growth promotion test in accordance with ISO 11133.
Supplement tested with base Art. 1.00070.
Growth
- Campylobacter coli ATCC 43478 (WDCM 00004):
good
- Campylobacter jejuni ATCC 33291 (WDCM 00005): good
- Campylobacter jejuni ATCC 29428 (WDCM 00156): good
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034): no growth
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): inhibited growth
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): inhibited growth
Incubation: 44 hrs. 41.5 °C with Anaercult C. E.coli and Staph.aur. aerobic.
Strains tested with three-loop-streak.
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.