Fontos dokumentumok
59751
Campylobacter Culture Medium
NutriSelect® Plus, powder, final pH 7.4±0.2 (25 °C), bottle of 500 g, non-sterile, suitable for microbiology
Szinonimák:
Blood Free Campylobacter Broth, Modified CCDA - Preston Broth, Modified Charcoal Cefoperazone Desoxycholate Broth
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
beef extract, 10 g/L
casein enzymic hydrolysate, 3 g/L
charcoal bacteriological, 4 g/L
ferrous sulfate, 0.25 g/L
peptic digest of animal tissue, 1 g/L
sodium chloride, 1 g/L
sodium deoxycholate, 1 g/L
sodium pyruvate, 0.25 g/L
kiszerelés
bottle of 500 g
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.4±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
sample preparation
microbiology
alkalmasság
selective for Campylobacter spp.
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.