Fontos dokumentumok
58694-U
FEP Tubing
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.52
parameter
50 °C max. temp.
500 psi max. pressure (35 kg)
Általános leírás
For connecting pump to reservoirs. Use 1/8 in. O.D. × 0.0625 in. I.D. tubing with most pumps, 0.15 in. O.D. × 0.118 in. I.D. tubing with Waters pumps. 10 ft./3 m length.
PTFE FEP tubing is ideal for use at pressures up to 500 psi (35 kg/cm2).
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2