Merck
60983
Millipore
Kovac′s reagent for indoles
suitable for microbiology
Szinonimák:
4-(Dimethylamino)benzaldehyde solution, Indole reagent according to Kovac
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H11NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
149.19
Beilstein:
4132845
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41171621
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
Minőségi szint
összetétel
n-butanol
4-dimethylaminobenzaldehyde
hydrochloric acid
technika/technikák
microbe id | specific enzyme detection: suitable
törésmutató
n20/D 1.400-1.420
alkalmazás(ok)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Escherichia coli
coliforms
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Kovac′s reagent for indoles is a solution of 4-(dimethylamino)benzaldehyde and hydrochloric acid in n-butanol.
Alkalmazás
Kovac′s reagent for indoles has been used for enumerating E. coli O157:H7 in ground beef samples in different scenarios of stored, thawed, and as cooked patty samples. It has also been used for E coli enumeration in dewatered blackwater.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kovac′s reagent detects the indole and aids in identifying the indole-positive and indole-negative microorganisms. E. coli can split tryptophan into indole and α-aminopropionic acid in the presence of the enzyme tryptophanase. p-Aminobenzaldehyde present in the reagent reacts with indole to form a cherry-red complex, that is soluble in alcohol, ether, and chloroform. It is recommended to use glucose free media and peptone with a high tryptophan content for the test.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
96.8 °F
Lobbanási pont (C)
36 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Stavros G Manios et al.
Meat science, 101, 25-32 (2014-12-03)
The effect of common handling practices (i.e., freezing, thawing and cooking) of beef patties on the survival of Salmonella spp. and Escherichia coli O157:H7, was evaluated. Inoculated ground beef was stored at -22 °C for 5 and 75 days. After
Ragnhildur Gunnarsdóttir et al.
Environmental science & technology, 46(22), 12408-12416 (2012-11-02)
Wastewater treatment in many Arctic regions is inadequate, even nonexisting. Natural freezing of wastewater in those areas may be beneficial for reduction of microorganisms. The aim of this study was to investigate the effect of long-term freezing, and repeated freezing
G L Lombard et al.
Journal of clinical microbiology, 18(3), 609-613 (1983-09-01)
Three reagents for detecting indole, Kovac, Ehrlich, and p-dimethylaminocinnamaldehyde (DMCA), were evaluated with commercial microtest systems for characterizing and identifying anaerobic bacteria. The DMCA reagent, the most sensitive of the three reagents, gave a positive reaction with 445 of 449
Jun-Min Guo et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 58(11), 6556-6561 (2010-05-15)
A simple colorimetric method for the differentiation of indoleacetic acid (IAA) and indolebutyric acid (IBA) in plant samples is described. The color change is based upon the reaction between the auxins and p-(dimethylamino)benzaldehyde (PDAB, Ehrlich reagent) following the electrophilic substitution
Spectrophotometric determination of certain cephalosporins through oxidation with cerium(IV) and 1-chlorobenzotriazole.
M M Ayad et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 20(3), 557-564 (2000-03-04)
Cikkek
Az E. coli jelenlétének kimutatására számos más módszer is létezik. Tekintse át az e szennyeződésre vonatkozó gyakori teszteket és biokémiai reakciókat.
There are many other methods of detection to indicate the presence of E. coli. Review common tests and biochemical reactions for this contaminant.
A Clostridium perfringens az alulfőzött vagy nem megfelelően sterilizált konzervekben és a vízben okozhat fertőzést. Ismerje meg e kórokozó kimutatását, azonosítását és megkülönböztetését.
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Összes mutatása