Fontos dokumentumok
85463
Simmons Citrate Agar
NutriSelect® Basic, suitable for microbiology
Szinonimák:
Citrate Utilization Test
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
termékcsalád
BioChemika
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 15 g/L
ammonium dihydrogen phosphate, 0.2 g/L
bromothymol blue, 0.08 g/L
disodium ammonium phosphate, 0.8 g/L
magnesium sulfate heptahydrate, 0.2 g/L
sodium chloride, 5 g/L
trisodium citrate, 2 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Basic
technika/technikák
microbe id | utilization test: suitable
microbiological culture: suitable
végső pH
~7.0
alkalmazás(ok)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
alkalmasság
nonselective and differential for Escherichia coli
nonselective and differential for Salmonella spp.
nonselective and differential for coliforms
nonselective and differential for molds (General Media)
nonselective and differential for yeasts (General Media)
Általános leírás
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
water
Cikkek
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.
Salmonella, with 2,300+ serotypes, causes half of food-borne illnesses, often from dairy, poultry, and eggs.