Fontos dokumentumok
95765
YGC Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Szinonimák:
Yeast Extract Glucose Chloramphenicol Agar FIL-IDF
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 14.9 g/L
chloramphenicol, 0.1 g/L
D(+)-glucose, 20 g/L
yeast extract, 5 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Basic
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
6.6±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
alkalmasság
selective for Aspergillus spp.
selective for Candida spp.
selective for Penicillium spp.
selective for Pichia spp.
selective for Saccharomyces spp.
selective for Zygosaccharomyces spp.
selective for molds (General Media)
selective for yeasts (General Media)
Related Categories
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?