Merck
05686
Millipore
DMACA Indole Disks
suitable for microbiology
Szinonimák:
Indol Detection Disks
About This Item
UNSPSC kód:
41171621
NACRES:
NA.85
termékcsalád
BioChemika
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
microbe id | specific enzyme detection: suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Escherichia coli
coliforms
Általános leírás
DMACA Indole disks are used for indole test to determine the ability of an organism to split tryptophan into indole and α-aminopropionic acid. The presence of indole can be detected by the addition of DMACA which results in a bluish-purple complex. With this method, it is possible to differentiate Escherichia coli from Klebsiella.
Kiszerelés
Pack of 50 disks
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
There are many other methods of detection to indicate the presence of E. coli. Review common tests and biochemical reactions for this contaminant.
Az E. coli jelenlétének kimutatására számos más módszer is létezik. Tekintse át az e szennyeződésre vonatkozó gyakori teszteket és biokémiai reakciókat.
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.
Összes mutatása