Merck
39442
Millipore
Barritt′s Reagent B
suitable for microbiology
Szinonimák:
Potassium hydroxyde solution, VP2 Reagent, Voges-Proskauer Test with Barritt’s Reagent B
About This Item
UNSPSC kód:
41171621
NACRES:
NA.85
Ügynökség
according to ISO 11290-1:2017
according to ISO 11290-2:2017
according to ISO 22964:2017
Minőségi szint
termékcsalád
BioChemika
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
distilled water, 100 mL
potassium hydroxide, 40 g
technika/technikák
microbe id | metabolite detection: suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
alkalmasság
Enterobacter spp.
Klebsiella spp.
Lactobacillus spp.
aciduric bacteria
bacteria
Alkalmazás
This reagent is used in Voges-Proskauer test for detection of acetoin production by bacterial cultures along with Barritt Reagent A.
Vigyázat
This reagent is used in Voges-Proskauer test for detection of acetoin production by bacterial cultures along with Barritt Reagent A.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
There are many other methods of detection to indicate the presence of E. coli. Review common tests and biochemical reactions for this contaminant.
Az E. coli jelenlétének kimutatására számos más módszer is létezik. Tekintse át az e szennyeződésre vonatkozó gyakori teszteket és biokémiai reakciókat.
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Protocols
Listeria is a public health concern, affecting elderly, pregnant, newborns, and immunocompromised individuals.