77730
Gram Staining Kit
for microscopy, used for differentiation of bacteria on the basis of their gram nature.
Szinonimák:
Bacteria Staining Kit according to Gram
About This Item
Javasolt termékek
grade
for microscopy
Minőségi szint
Ügynökség
according to GB 4789.30-2016
termékcsalád
BioChemika
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
alkalmazás(ok)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
alkalmasság
bacteria
Általános leírás
Alkalmazás
Komponensek
94448 Gram′s crystal violet Solution
90107 Gram′s iodine Solution
75482 Gram′s Decolorizer Solution
94635 Gram′s safranin Solution
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Lobbanási pont (F)
68.0 °F
Lobbanási pont (C)
20 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Laevis frog Oocytes in Murine Models of Melanoma, Traumatic Brain Injury and
Experimental Skin Wrinkling
Cikkek
Vibrios are motile, curved or comma-shaped bacilli and have a single polar flagella with sheet proteins. They are often found in open water, freshwater and saltwater.
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
A Clostridium perfringens az alulfőzött vagy nem megfelelően sterilizált konzervekben és a vízben okozhat fertőzést. Ismerje meg e kórokozó kimutatását, azonosítását és megkülönböztetését.
Specific agars and broths support detection and cultivation of Campylobacter, requiring complex media with essential supplements.
Protocols
Listeria is a public health concern, affecting elderly, pregnant, newborns, and immunocompromised individuals.