Fontos dokumentumok
484431
Propylene glycol monomethyl ether acetate
ReagentPlus®, ≥99.5%
Szinonimák:
DOWANOL® PMA, 1,2-Propanediol monomethyl ether acetate, 1-Methoxy-2-propyl acetate, MPA, PGMEA, Propylene glycol methyl ether acetate
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
3.7 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99.5%
öngyulladási hőmérséklet
669 °F
robbanási határérték
13.1 %
törésmutató
n20/D 1.402 (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
145-146 °C
oldhatóság
water: soluble 198 g/L at 20 °C
sűrűség
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
ether
SMILES string
COCC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-5(4-8-3)9-6(2)7/h5H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LLHKCFNBLRBOGN-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... AR(367) , IMPDH2(3615) , NR3C1(2908) , PGR(5241)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
113.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
45.5 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?