Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
1.16738
Supelco
1-Methoxy-2-propanol
EMPLURA®
Szinonimák:
1-Methoxy-2-propanol, Propylene glycol monomethyl ether
About This Item
CAS-szám:
Molekulatömeg:
90.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
EC index szám:
203-539-1
NACRES:
NB.21
Teszt:
≥99.5%
bp:
120 °C/1013 mbar
gőznyomás:
11.5 hPa ( 20 °C)
gőznyomás
11.5 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
EMPLURA®
Teszt
≥99.5%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
287 °C
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
11000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.7-11.5 % (v/v)
szennyeződések
≤0.002% Free acid (as C2H5COOH)
≤0.1% Water
≤0.29% 2-Methoxypropan-1-ol (GC)
≤100 ppb Fe (Iron)
≤1000 ppb Na (Sodium)
≤20 ppb Al (Aluminium)
≤20 ppb Cu (Copper)
≤20 ppb Ni (Nickel)
≤20 ppb Zn (Zinc)
≤50 ppb Ca (Calcium)
≤50 ppb K (Potassium)
pH
4-7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
120 °C/1013 mbar
mp
-97 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 31 °C
sűrűség
0.92 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-25°C
SMILES string
O(CC(O)C)C
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5)3-6-2/h4-5H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
EMPLURA®
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Alkalmazás
  • Insights into the mechanism of the solvolysis of propylene oxide over titanium silicalite-1: a theoretical study.: This research offers a theoretical exploration of the solvolysis mechanisms of propylene oxide facilitated by titanium silicalite-1, contributing valuable insights into the catalytic processes involving similar volatile organic compounds (Qin et al., 2023).
  • Measuring the quantity of harmful volatile organic compounds inhaled through masks.: This study evaluates the levels of harmful volatile organic compounds, including 1-methoxy-2-propanol, that are inhaled through various types of masks, highlighting the potential health risks and the effectiveness of masks in blocking organic vapors (Ryu and Kim, 2023).
Analízis megjegyzés
Purity (GC)≥ 99.5 % (a/a)2-Methoxypropan-1-ol (GC)≤ 0.29 % (a/a)Identity (IR)passes testFree acid (as C₂H₅COOH)≤ 0.002 %Al (Aluminium)≤ 20 ppbCa (Calcium)≤ 50 ppbCu (Copper)≤ 20 ppbFe (Iron)≤ 100 ppbK (Potassium)≤ 50 ppbNa (Sodium)≤ 1000 ppbNi (Nickel)≤ 20 ppbZn (Zinc)≤ 20 ppbWater≤ 0.1 %
Jogi információk
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
93.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
34 °C - closed cup