Merck
568228
Sigma-Aldrich
1-Methoxy-2-methyl-2-propanol
≥99%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C(CH3)(OH)CH2OCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
104.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥99%
Minőségi szint
Teszt
≥99%
törésmutató
n20/D 1.4044 (lit.)
bp
115-116 °C (lit.)
sűrűség
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COCC(C)(C)O
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,6)4-7-3/h6H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MXUXZWFVAPTPAG-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Refrigerate
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
82.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
27.78 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)