Merck
484326
Sigma-Aldrich
Propylene glycol propyl ether
≥98.5%
Szinonimák:
DOWANOL® PnP, 1-Propoxy-2-propanol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH2OCH2CH(OH)CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥98.5%
törésmutató
n20/D 1.411 (lit.)
bp
140-160 °C (lit.)
sűrűség
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCOCC(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-3-4-8-5-6(2)7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FENFUOGYJVOCRY-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Product of Dow Chemical
DOWANOL is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
115.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
46.4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
B Ballantyne et al.
Veterinary and human toxicology, 30(2), 126-129 (1988-04-01)
1-Propoxy-2-propanol, a widely used industrial chemical, was found to have acute peroral LD50 values in the rat of 4.92 ml/kg (males) and 2.83 ml/kg (females), with the signs of systemic toxicity being principally related to narcosis. Acute percutaneous LD50 values
Sambhav R Kumbhani et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 31(19), 1659-1668 (2017-08-07)
Ambient ionization mass spectrometry methods are convenient, sensitive and require little sample preparation. However, they are susceptible to species present in air surrounding the mass spectrometer. This study identifies some challenges associated with the potential impacts of indoor air contaminants
Yanqin Gao et al.
The Journal of chemical physics, 142(21), 214505-214505 (2015-06-08)
The dielectric relaxations in six primary and secondary alkoxy alcohols with varying molecular size and different separation between -O- and hydroxyl group are studied at temperatures around glass transition. The analyses of the apparent full width at half maximum of