Merck
88808
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Methoxy-2-propanol
≥98.5% (sum of enantiomers)
Szinonimák:
(S)-(+)-Propylene glycol 1-methyl ether
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H10O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
90.12
Beilstein:
1718940
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (sum of enantiomers)
form
liquid
optikai aktivitás
[α]20/D +22±2°, c = 10% in chloroform
törésmutató
n20/D 1.403
sűrűség
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
hydroxyl
SMILES string
COC[C@H](C)O
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5)3-6-2/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ARXJGSRGQADJSQ-BYPYZUCNSA-N
Alkalmazás
(S)-(+)-1-Methoxy-2-propanol can be used as a reactant to prepare:
  • (S)-1-methoxypropan-2-yl 4-methylbenzenesulfonate by reacting with tosyl chloride in the presence of pyridine.
  • Thiazolopyridine urea derivatives.
  • Quinazoline derivatives as potential inhibitors of EGFR/HER-2 tyrosine kinases.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
91.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
33 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Discovery of new quinazoline derivatives as irreversible dual EGFR/HER2 inhibitors and their anticancer activities-Part 1
D Debasis, et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 29(4), 591-596 (2019)
Thiazolopyridine ureas as novel antitubercular agents acting through inhibition of DNA gyrase B
K Manoj G, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 56(21), 8834-8848 (2013)
Stereocontrolled C (sp 3)-P bond formation with non-activated alkyl halides and tosylates
Yang C-T, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 7(40), 24652-24656 (2017)