Fontos dokumentumok
61335
Lactophenol blue solution
for microscopy, for staining molds
Szinonimák:
Lactophenol Anilin Blue solution, Lactophenol Cotton Blue solution
About This Item
Javasolt termékek
grade
for microscopy
for staining molds
Minőségi szint
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
szennyeződések
phenol
sűrűség
1.16 g/mL at 20 °C
alkalmazás(ok)
food and beverages
alkalmasság
fungi
yeasts
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Célzott szervek
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?