Merck
215597
Sigma-Aldrich
Basic Fuchsin
Dye content >85 %
Szinonimák:
Basic Parafuchsin, Basic Red 9, Magenta O, Parafuchsin hydrochloride, Paramagenta hydrochloride, Pararosaniline chloride, Pararosaniline hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H17N3 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
323.82
Colour Index szám:
42500
Beilstein:
4164603
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Teszt
>85.0% (HPLC)
Minőségi szint
form
solid
összetétel
Dye content, >85%
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
mp
268-270 °C (dec.) (lit.)
λmax
545 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Cl-].Nc1ccc(cc1)C(\c2ccc(N)cc2)=C3/C=CC(=[NH2+])C=C3
InChI
1S/C19H17N3.ClH/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;/h1-12,20H,21-22H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Basic fuchsin is a triaminotriphenylmethane dye that is widely used to stain muscle, mitochondria, and collagen. It is generally a mixture of pararosaniline (C.I. 42500), rosaniline (C.I. 42510), magenta II and new fuchsine (CI 42520).
Alkalmazás
Basic fuchsin is utilized for various applications:
  • Acid-fast staining
  • Periodic Acid-Schiff
  • Feulgen stain for DNA
  • ENDO culture medium
  • Leifson′s method for bacterial flagella
Biokémiai/fiziológiai hatások
Basic fuchsin displays anesthetic, bactericidal (gram-positive), and fungicidal properties.
Jogi információk
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hans-Ferdinand Linskens, John F. Jackson
Plant Fibers, 10 (2012)
Design and Fabrication of Standardized Hydroxyapatite Scaffolds with a Defined Macro-Architecture by Rapid Prototyping for Bone-Tissue-Engineering Research
Wilson CE
Journal of Biomedical Materials Research Part A, 68, 123-132 (2004)
Archarna Sharma
Plant Chromosomes (1999)
Bisen PS
Laboratory Protocols in Applied Life Sciences (2014)
Luis F Maceda-López et al.
3 Biotech, 11(2), 75-75 (2021-01-29)
Together with their undeniable role in the ecology of arid and semiarid ecosystems, Agave species are emerging as a model to dissect the relationships between crassulacean acid metabolism and high efficiency of light and water use, and as an energy