Merck
87794
Sigma-Aldrich
Gram′s fuchsin solution
for microscopy
Szinonimák:
Fuchsin solution
About This Item
Beilstein:
4166684
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
MA.02
grade
for microscopy
Minőségi szint
termékcsalád
BioChemika
form
liquid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
törésmutató
n20/D 1.334
sűrűség
0.999 g/mL at 20 °C
λmax
545-555 nm in 50% ethanol
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Br.CO[C@@H]1CCCN[C@H]1CC(C)=O
InChI
1S/C9H17NO2.BrH/c1-7(11)6-8-9(12-2)4-3-5-10-8;/h8-10H,3-6H2,1-2H3;1H/t8-,9+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DVSQBUUDEVNABC-OULXEKPRSA-N
Analízis megjegyzés
May contain minor quantities of precipitated dye.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
A Clostridium perfringens az alulfőzött vagy nem megfelelően sterilizált konzervekben és a vízben okozhat fertőzést. Ismerje meg e kórokozó kimutatását, azonosítását és megkülönböztetését.
Specific agars and broths support detection and cultivation of Campylobacter, requiring complex media with essential supplements.
Clostridium perfringens can cause contamination in undercooked or improperly sterilized canned foods and water. Learn to detect, identify, and differentiate this pathogen.
Összes mutatása