Merck
C4165
Sigma-Aldrich
Carbol Fuchsin
Powder
About This Item
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
product name
Carbol Fuchsin,
form
powder
Minőségi szint
szín
green to brown
oldhatóság
ethanol: 1 mg/mL
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
InChI
1S/C21H21N3.ClH/c1-13-11-16(5-9-19(13)23)21(15-3-7-18(22)8-4-15)17-6-10-20(24)14(2)12-17;/h3-12,22H,23-24H2,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YCIVZWKFFBDLTG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Carbol Fuchsin is a basic dye which forms a yellow-brown compound in presence of acid. It is mainly required for the staining of mycobacteria. The waxy walls of mycobacteria helps in retaining the dye within cells. It can also be used for the staining of bacterial spores.
Egyéb megjegyzések
Mixture of basic fuchsin and phenol.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Célzott szervek
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Dokumentumtár megtekintése
Heritage J, Evans EGV and Killington RA
Introductory Microbiology (1996)