Fontos dokumentumok
L6254
Leishman′s stain
Powder
Szinonimák:
Eosin-polychrome methylene blue
About This Item
Javasolt termékek
product name
Leishman′s stain, used as histology stain
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
szín
dark green to very dark green
oldhatóság
methanol: 1 mg/mL
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
WGK
WGK 3