Merck
56822
Immersion oil
suitable for microscopy
Szinonimák:
oil immersion medium for light microscopy
Bejelentkezés a Szervezeti és Szerződéses árazás megtekintéséhez
Méret kiválasztása
50 ML
7560,00 Ft
250 ML
27 000,00 Ft
1 L
83 200,00 Ft
7560,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Tömeges megrendelés kérése
Erről a tételről
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
NACRES:
NA.47
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.516
viszkozitás
100-120 mPa.s(20 °C)
sűrűség
1.025 g/mL at 20 °C
alkalmasság
suitable for microscopy
alkalmazás(ok)
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
I0765I0890Z561584
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
-
grade
for microscopy
grade
-
grade
-
grade
-
form
liquid
form
-
form
-
form
-
refractive index
n20/D 1.516
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
viscosity
100-120 mPa.s(20 °C)
viscosity
150 cSt(lit.)
viscosity
1,250 cSt(lit.)
viscosity
-
density
1.025 g/mL at 20 °C
density
0.9 g/cm3 at 23 °C
density
-
density
-
Általános leírás
Immersion oil is a clear, viscous liquid with optimized refractive properties, specifically modified to closely approximate the refractive index (RI) of glass (ne = 1.5). It is used in conjunction with an objective lens to enhance the resolving power.
Alkalmazás
Immersion oil is used for high-resolution (1000X) light microscopy work in conjunction with an oil immersion objective lens to optimize microscopic examinations of histological, cytological, hematological, and bacterial specimen material after it has been fixed, embedded, stained, or counterstained, and mounted.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Immersion oil is applied dropwise to stained and mounted or non-mounted specimen material to form a clear film between the specimen and the microscope lens to eliminate the deflection of incident light and thus substantially enhance the optical efficiency of the lens.
Tulajdonságok és előnyök
  • Immersion oil for general use in light microscopy.
  • Excellent, defined refractive index eliminates refractive distortion.
  • Engineered for optimal viscosity and homogeneity.
  • Good UV transmission and low residual fluorescence.
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Theis Sommer et al.
Scientific reports, 8(1), 13104-13104 (2018-09-01)
The catalytic mechanism of the cyclic amidohydrolase isatin hydrolase depends on a catalytically active manganese in the substrate-binding pocket. The Mn2+ ion is bound by a motif also present in other metal dependent hydrolases like the bacterial kynurenine formamidase. The
P L Appleton et al.
Journal of microscopy, 234(2), 196-204 (2009-04-29)
Visualizing overall tissue architecture in three dimensions is fundamental for validating and integrating biochemical, cell biological and visual data from less complex systems such as cultured cells. Here, we describe a method to generate high-resolution three-dimensional image data of intact
Thomas P Burghardt et al.
Applied optics, 48(32), 6120-6131 (2009-11-12)
Total internal reflection fluorescence (TIRF) microscopy uses the evanescent field on the aqueous side of a glass/aqueous interface to selectively illuminate fluorophores within approximately 100 nm of the interface. Applications of the method include epi-illumination TIRF, where the exciting light