Fontos dokumentumok
857343
Basic Fuchsin
certified by the Biological Stain Commission, Dye content ≥88 %
Szinonimák:
Basic Parafuchsin, Basic Red 9, Magenta™ O, Parafuchsin hydrochloride, Paramagenta hydrochloride, Pararosaniline chloride, Pararosaniline hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified by the Biological Stain Commission
Minőségi szint
form
powder
összetétel
Dye content, ≥88%
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
szín
green to dark green
pH
1.0-3.1, purple to red
mp
268-270 °C (dec.) (lit.)
λmax
544 nm
ε (extinkciós együttható)
≥11000 at 235-239 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
≥17000 at 287-291 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Cl-].Nc1ccc(cc1)C(\c2ccc(N)cc2)=C3/C=CC(=[NH2+])C=C3
InChI
1S/C19H17N3.ClH/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;/h1-12,20H,21-22H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Alkalmasság
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?