Fontos dokumentumok
1.05033
Supelco
Potassium hydroxide
pellets for analysis EMSURE®
Szinonimák:
Potash caustic, Caustic potash
About This Item
Lineáris képlet:
KOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
56.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352305
EC index szám:
215-181-3
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥85.0% KOH basis (acidimetric)
Forma:
solid
oldhatóság:
1130 g/L
Ügynökség
suitable for SM 5210
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 719 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥85.0% KOH basis (acidimetric)
Forma
solid
hatékonyság
333 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
14 (20 °C, 56 g/L in H2O)
mp
361 °C (lit.)
oldhatóság
1130 g/L
anion nyomok
carbonate (K2CO3): ≤1.0%
chloride (Cl-): ≤0.005%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
silicate (as SiO2): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.0005%
kation nyomok
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0005%
N: ≤0.0005%
Na: ≤0.5%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0025%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric, KOH): ≥ 85.0 %
Carbonate (as K₂CO₃): ≤ 1.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Silicate (SiO₂): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.0005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.0005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.5 %
Ni (Nickel): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0025 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean EZ-POP NP; both meet criteria.
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.