Merck
90107
Sigma-Aldrich
Gram′s iodine solution
for microscopy
Szinonimák:
Potassium Triiodide
About This Item
UNSPSC kód:
12171500
NACRES:
MA.02
grade
for microscopy
Minőségi szint
termékcsalád
BioChemika
form
liquid
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
szín
brown to very dark brown
törésmutató
n20/D 1.335
sűrűség
1.005 g/mL at 20 °C
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
alkalmasság
bacteria
Alkalmazás
Gram’s iodine solution is used as a mordant in the Gram staining process. It is added after the primary staining step with Crystal Violet; the resultant Crystal Violet - Iodine complex imparts purple color to the cells.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Iodine(I) interacts with Crystal Violet(CV) to form large CV-I complexes within the cytoplasm and outer layers of the cell.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Practical Methods for Environmental Microbiology and Biotechnology (2002)
Cikkek
Specific agars and broths support detection and cultivation of Campylobacter, requiring complex media with essential supplements.
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques