Fontos dokumentumok
F8129
Acid Fuchsin
Powder
Szinonimák:
Acid Violet 19, Fuchsin S, Fuchsin acid, Rubine S
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Acid Fuchsin, used in tissue staining
Minőségi szint
Forma
powder
összetétel
Dye content, ~70%
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
szín
blue-green
oldhatóság
H2O: 1 mg/mL
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Cc1cc(cc(c1N)S([O-])(=O)=O)\C(c2ccc(N)c(c2)S([O-])(=O)=O)=C3/C=CC(=N)C(=C3)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C20H19N3O9S3.2Na/c1-10-6-13(9-18(20(10)23)35(30,31)32)19(11-2-4-14(21)16(7-11)33(24,25)26)12-3-5-15(22)17(8-12)34(27,28)29;;/h2-9,23H,21-22H2,1H3,(H,24,25,26)(H,27,28,29)(H,30,31,32);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WZRZTHMJPHPAMU-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)