Merck
53177
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate
≥95%
Szinonimák:
BMIMMeSO4
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H18N2O4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
250.32
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥95%
Minőségi szint
Teszt
≥95%
SMILES string
COS([O-])(=O)=O.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.CH4O4S/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-5-6(2,3)4/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MEMNKNZDROKJHP-UHFFFAOYSA-M
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
BASIONICS™ Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.