Merck
30881
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium methanesulfonate
≥95%
Szinonimák:
1-Butyl-3-methyl-1H-imidazolium methanesulfonate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H18N2O3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
234.32
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
solid
szennyeződések
≤0.5% water
mp
75-80 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤2%
funkcionális csoport
sulfonic acid
SMILES string
CS([O-])(=O)=O.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.CH4O3S/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-5(2,3)4/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PUHVBRXUKOGSBC-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
1-Butyl-3-methylimidazolium methanesulfonate can be used:
  • To prepare a deep eutectic solvent applicable in the ammonia sorption.
  • As a solvent in the high-pressure CO2 removal process.
  • To prepare ionic liquid/phosphomolybdate based hybrids as catalysts applicable in the glucose epimerization.
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
246.2 °F
Lobbanási pont (C)
119 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Epimerization of glucose over ionic liquid/phosphomolybdate hybrids: structure-activity relationship
Meg'ias-Sayago C, et al.
Green Chemistry, 20(5), 1042-1049 (2018)
Ionic Liquid (1-Butyl-3-Metylimidazolium Methane Sulphonate) Corrosion and Energy Analysis for High Pressure CO2 Absorption Process
Taimoor AA, et al.
Processes, 6(5), 45-45 (2018)
Evaluation of methanesulfonate-based deep eutectic solvent for ammonia sorption
Akhmetshina AI, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 63(6), 1896-1904 (2018)
Cikkek
BASIONICS™ Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.