Merck
73244
Sigma-Aldrich
1-Hexyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
≥97.0% (HPLC)
Szinonimák:
HMIMBF4
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H19BF4N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
254.08
Beilstein:
8366236
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
Forma
liquid
szennyeződések
≤1.0% water
törésmutató
n20/D 1.430
sűrűség
1.149 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CCCCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C10H19N2.BF4/c1-3-4-5-6-7-12-9-8-11(2)10-12;2-1(3,4)5/h8-10H,3-7H2,1-2H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MFXLOVLEQJRXFP-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Enzyme catalysis in ionic liquids
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
S.H. Schofer et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 425-425 (2001)
Sylwia Bajkacz et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(14) (2020-07-18)
This work aimed to comprehensively evaluate the potential and effectiveness of deep eutectic solvents (DESs) in the extraction of seven catechins from various tea samples. Different combinations of DES were used, consisting of Girard's reagent T (GrT) in various mixing
E Diaz et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 162, 29-34 (2018-07-01)
The ecotoxicity and inhibition of 12 imidazolium ionic liquids (ILs) with alkyl chain from C4 to C10 and chloride (Cl-), tetrafluoroborate (BF4-) and bis(trifluoromethanesulfonyl)imide (NTf2-) anions have been studied by means of respiration inhibition assays using activated sludge collected from
Renata Kołodziejska et al.
Chirality, 30(2), 206-214 (2017-11-16)
The application of ionic liquids as solvents for transesterification of prochiral pirymidine acyclonucleoside using lipase (EC 3.1.1.3) Amano PS from Burkholderia cepacia (BCL) is reported. The effect of using medium reaction, acyl group donor, and temperature on the activity and
Kunze Du et al.
Food chemistry, 244, 190-196 (2017-11-10)
A simple and green ionic liquid-based vortex-forced matrix solid phase dispersion (IL-VFMSPD) method was presented to simultaneously extract 5-hydroxymethyl furfurol (5-HMF) and iridoid glycosides in Fructus Corni by ultra-high performance liquid chromatography. Ionic liquid was used as a green elution