Merck
70863
Sigma-Aldrich
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate
≥97.0%
Szinonimák:
[BDMIM][BF4]
Méret kiválasztása
50 G
22 080,00 Ft
22 080,00 Ft
Listaár55 200,00 FtTakarítson meg 60%-ot
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
50 G
22 080,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H17BF4N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
240.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
22 080,00 Ft
Listaár55 200,00 FtTakarítson meg 60%-ot
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
≥97.0%
Forma
liquid
szennyeződések
≤1% water
mp
37 °C
37 °C
sűrűség
1.198 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1C
InChI
1S/C9H17N2.BF4/c1-4-5-6-11-8-7-10(3)9(11)2;2-1(3,4)5/h7-8H,4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VCAIYEJBOWHUGP-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate is a task-specific ionic liquid.[1]
Alkalmazás
[bdmim]BF4 can be used as a solvent when lipase needs to be recycled during lipase-catalyzed transesterification with vinyl acetate as acyl donor.[2] The [bdmim]BF4/toluene biphasic solvent forms an efficient system for the Negishi cross-coupling reaction between aryl zinc halides and aryl iodides.[3]
Egyéb megjegyzések
Ionic liquid, suitable for use in strongly basic conditions, for aldol condensations[4]
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Chiral ionic phosphites and diamidophosphites: a novel group of efficient ligands for asymmetric catalysis
Gavrilov, Konstantin N., et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 349.4-5, 609-616 (2007)
Palladium catalyzed cross-couplings of organozincs in ionic liquids.
Sirieix J, et al.
Synlett, 2000(11), 1613-1615 (2000)
Hydrolase-catalyzed Kinetic Resolution of 5-[4-(1-Hydroxyethyl) phenyl]-10, 15, 20-tris (pentafluorophenyl) porphyrin in Ionic Liquids
Ema, Tadashi, Tokuhiro Doi, and Takashi Sakai
Chemistry Letters (Jpn), 37.1, 90-91 (2007)
The local structure of ionic liquids: cation?cation NOE interactions and internuclear distances in neat [BMIM][BF4] and [BDMIM][BF4]
Mele, Andrea, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 45.7, 1123-1126 (2006)
1-Butyl-2, 3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate: the most desirable ionic liquid solvent for recycling use of enzyme in lipase-catalyzed transesterification using vinyl acetate as acyl donor.
Itoh T, et al.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 26(1), 41-45 (2003)
Cikkek
Functionalized imidazolium cations with thioether, urea, or thiourea derivatized side chains act as metal-ligating moieties, whereas the PF6– anions provide the desired water immiscibility.