Fontos dokumentumok
39952
1-Butyl-3-methylimidazolium acetate
≥95%
Szinonimák:
1-Butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium acetate, 1-Methyl-3-butylimidazolium acetate
Teszt
≥95%
Forma
liquid
szennyeződések
≤2.0% water
SMILES string
CC([O-])=O.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.C2H4O2/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-2(3)4/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BSKSXTBYXTZWFI-UHFFFAOYSA-M
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
307.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
153.00 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
BASIONICS™ Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.