Merck
671541
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium diethyl phosphate
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
EMIM DEP
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H21N2O4P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
264.26
Beilstein:
10726450
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
szennyeződések
≤0.5% water
törésmutató
n20/D 1.475
funkcionális csoport
phosphate
SMILES string
CCn1cc[n+](C)c1.CCOP([O-])(=O)OCC
InChI
1S/C6H11N2.C4H11O4P/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-3-7-9(5,6)8-4-2/h4-6H,3H2,1-2H3;3-4H2,1-2H3,(H,5,6)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HQWOEDCLDNFWEV-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
1-Ethyl-3-methylimidazolium diethyl phosphate is a low melting, imidazolium-based ionic liquid, which can dissolve cellulose. The solution of cellulose in EMIM DEP-pyridine mixture is stable in time.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Vapor pressure measurement for water, methanol, ethanol, and their binary mixtures in the presence of an ionic liquid 1-ethyl-3-methylimidazolium dimethylphosphate
Wang, Jun-Feng, et al.
Fluid Phase Equilibria, 255.2, 186-192 (2007)
Molecular solutions of cellulose in mixtures of ionic liquids with pyridine.
Evlampieva NP, et al.
J. Appl. Chem., 82(4), 666-672 (2009)
Thermophysical properties of 1-methyl-3-methylimidazolium dimethylphosphate and 1-ethyl-3-methylimidazolium diethylphosphate
Wang, Jian-ying, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 43.1, 47-50 (2011)
Enzymatic in situ saccharification of cellulose in aqueous-ionic liquid media
Kamiya, Noriho, et al.
Biotechnology Letters, 30.6, 1037-1037 (2008)
Major improvement in the rate and yield of enzymatic saccharification of sugarcane bagasse via pretreatment with the ionic liquid 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate ([Emim][Ac])
da Silva, Ayla Sant?Ana, et al.
Bioresource Technology, 102.22, 10505-10509 (2011)