Fontos dokumentumok
75059
1-Butyl-3-methylimidazolium octyl sulfate
≥95.0% (HPLC)
Szinonimák:
BMIM OSU
Teszt
≥95.0% (HPLC)
szennyeződések
≤1.0% water
SMILES string
CCCCn1cc[n+](C)c1.CCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H15N2.C8H18O4S/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-2-3-4-5-6-7-8-12-13(9,10)11/h6-8H,3-5H2,1-2H3;2-8H2,1H3,(H,9,10,11)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KIDIBVPFLKLKAH-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?