Fontos dokumentumok
59760
1-Methylimidazolium hydrogen sulfate
95%
Szinonimák:
1-Methylimidazole hydrogen sulfate
Teszt
≥94.5% (HPLC)
95%
form
solid
szennyeződések
≤1% water
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
SMILES string
OS(O)(=O)=O.Cn1ccnc1
InChI
1S/C4H6N2.H2O4S/c1-6-3-2-5-4-6;1-5(2,3)4/h2-4H,1H3;(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TVEOIQKGZSIMNG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- As a component of a catalytic system along with chlorotrimethylsilane used in the preparation of 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones and hydroquinazoline-2,5-diones.
- As a catalyst in the preparation of biologically important 2,5-dimethyl-N-substituted pyrroles.
- As a reusable catalyst in the preparation of spiro[indoline-3′,2-quinazoline]2′,4(3H)-dione.
- In the leaching of copper and zinc in brass dross using H2O2 as an oxidant.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>536.0 °F - (External MSDS)
Lobbanási pont (C)
> 280 °C - (External MSDS)
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
BASIONICS™ Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.