50058
Glycine
100.0%, tested according to Ph. Eur.
Szinonimák:
Glycinum, Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
About This Item
Javasolt termékek
product name
Glycine, tested according to Ph. Eur.
Ügynökség
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Minőségi szint
Teszt
100.0%
form
crystalline
szín
white
pH
6.2
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?