Fontos dokumentumok
55097
Glycine hydrochloride solution
100 mM amino acid in 0.1 M HCl, analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99.5%
Forma
liquid
analit kémiai osztály(ok)
amino acids, peptides, proteins
koncentráció
100 mM amino acid in 0.1 M HCl
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szín
colorless
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2.ClH/c3-1-2(4)5;/h1,3H2,(H,4,5);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IVLXQGJVBGMLRR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)