G7403
Glycine
≥99% (titration), suitable for electron microscopy, BioXtra
Szinonimák:
Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
About This Item
Javasolt termékek
product name
Glycine, BioXtra, ≥99% (titration)
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥99% (titration)
form
powder
technika/technikák
electron microscopy: suitable
szennyeződések
Insoluble matter, passes filter test
izzítási maradék
≤0.05%
veszteség
≤0.05% loss on drying, HV, 20-26 °C
szín
white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
1 M HCl: 1 M, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.00001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.02%
Na: ≤0.02%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.04 at 260 in 1 M HCl at 1 M
≤0.04 at 280 in 1 M HCl at 1 M
SMILES string
NCC(O)=O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 260 nm Amax: 0.003
λ: 260 nm Amax: 0.006
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Grin2a(24409)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
The Sigma Imprint Chromatin Immunoprecipitation Kit uses a plate based system to allow rapid ChIP assays in a high throughput format