Fontos dokumentumok
3570
Millipore
Glycine
Szinonimák:
Glycine, Gly, Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
About This Item
Lineáris képlet:
NH2CH2COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
75.07
Beilstein:
635782
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.54
Teszt
>99% (by assay)
Minőségi szint
Forma
crystalline solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szennyeződések
≤100 CFU/g Total microorganism
≤6.0 EU/g Endotoxin
szín
white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: 250 mg/mL
kation nyomok
Fe: ≤10 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A non-essential, optically inactive, non-chiral amino acid. It is the smallest of the 20 natural amino acids. Acts as an inhibitory neurotransmitter, particularly in brain stem and medulla. Shown to block NMDA-stimulated dopamine release in fetal mesencephalic cell cultures. Also reported to increase NMDA-receptor mediated synaptic potential in cortical neurons.
A nonpolar, uncharged amino acid.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Inhibitory neurotransmitter in spinal cord, allosteric regulator of NMDA receptors.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Egyéb megjegyzések
Shapiro, S. 1997. Neurosurgery 40, 168.
Mount, H., et al. 1991. Mol. Pharmacol.39, 205.
Thompson, A.M., et al. 1989. Nature338, 422.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Slide 1 of 3
1 of 3