Fontos dokumentumok
66930
N-Methyl-D-glucamine
ReagentPlus®, ≥99.0% (T)
Szinonimák:
1-Deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol, Meglumine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99.0% (T)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D −16.5±0.5°, c = 2% in H2O
öngyulladási hőmérséklet
~662 °F
mp
126-131 °C
129-131.5 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤20 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- An ion exchange resin due to its high affinity and selectivity for specific ions
- A buffering agent to remove boron from an aqueous solution
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?