Merck
75832
Millipore
Coagulase Test (Slide)
suitable for microbiology
Szinonimák:
Slide Coagulase Test
About This Item
UNSPSC kód:
41171621
NACRES:
NA.85
termékcsalád
BioChemika
Minőségi szint
Forma
disc
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
microbe id | specific enzyme detection: suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Staphylococcus spp.
Alkalmazás
Coagulase Test (Slide) can be used for the detection of coagulase-negative or positive organisms (Staphylococcus aureus).
Kiszerelés
1 box contains 30 discs (made from rabbit plasma)
Elv
Coagulase Test is carried out to differentiate potentially pathogenic Staphylococcus species from other Gram positive, catalase-positive cocci by the detection of coagulase. It is an important indicator for the pathogenicity of Staphylococcus strains.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Cikkek
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.