Merck
74226
Millipore
Coagulase Test (Tubes)
suitable for microbiology
Szinonimák:
Tube Coagulase Test
About This Item
UNSPSC kód:
41171621
NACRES:
NA.85
Forma
powder
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
microbe id | specific enzyme detection: suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Staphylococcus spp.
Alkalmazás
Coagulase Test (Tubes) are used for the detection of coagulase-negative or -positive organisms (Staphylococcus aureus).
Kiszerelés
1 box contains 6 vials (with 3 mL lyophilized rabbit plasma with EDTA)
Elv
Coagulase Test is carried out to differentiate potentially pathogenic Staphylococcus species from other Gram positive, catalase-positive cocci by the detection of coagulase. It is an important indicator for the pathogenicity of Staphylococcus strains.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)