Merck
08382
Millipore
Bacitracin Disks
suitable for microbiology
About This Item
UNSPSC kód:
41171621
NACRES:
NA.85
termékcsalád
BioChemika
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
microbe id | susceptibility testing: suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Streptococcus spp.
Általános leírás
Bacitracin Disks are used in the presumptive identification of group A β-hemolytic streptococci and allow for their differentiation from other β-hemolytic streptococci. A zone of inhibition greater than or equal to 14mm indicates susceptibility to bacitracin and is presumptive of group A streptococci.
Kiszerelés
Sterile filter paper discs (50 pcs, diameter 6 mm) impregnated with 0.04 Units of Bacitracin.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Connie R. Mahon
Textbook of Diagnostic Microbiology (2014)
Cikkek
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques