Fontos dokumentumok
H9380
Sodium hippurate hydrate
≥99%
Szinonimák:
Benzoylaminoacetic acid sodium salt, Hippuric acid sodium salt hydrate, N-Benzoylglycine sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
product name
Sodium hippurate hydrate, ≥99%
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
powder
szín
white
alkalmazás(ok)
detection
SMILES string
O.[Na+].[O-]C(=O)CNC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO3.Na.H2O/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7;;/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12);;1H2/q;+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IOZRWVOSUXHESF-UHFFFAOYSA-M
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3