Fontos dokumentumok
T5500
2-Thiobarbituric acid
≥98%
Szinonimák:
4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine, 4,6-Dihydroxypyrimidine-2-thiol, TBA
Teszt
≥98%
gyógyszerellenőrzés
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
245 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O=C1CC(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C4H4N2O2S/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RVBUGGBMJDPOST-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?