Fontos dokumentumok
04739
Indoxyl Strips
suitable for microbiology
Szinonimák:
Acetoxyindol Strips
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to ISO 10272-1:2017
according to ISO 10272-2:2017
Minőségi szint
termékcsalád
BioChemika
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
microbe id | specific enzyme detection: suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Moraxella spp.
Campylobacter spp.
Alkalmazás
Kiszerelés
Komponensek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Specific agars and broths support detection and cultivation of Campylobacter, requiring complex media with essential supplements.
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.