Fontos dokumentumok
P0380
L-Proline
≥99% (HPLC), ReagentPlus®
Szinonimák:
(S)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Proline, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
powder
szennyeződések
L-Hydroxyproline, free
szín
white
mp
228 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
detection
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N
Alkalmazás
- As a supplement during the preparation of chondrogenic medium and synthetic dextrose minimal medium (SD).
- As a standard during the identification of metabolites in serum samples.
- In a study to prepare L-proline-L-phenylalanine (L-Pro-L-Phe) mixture in aqueous acetonitrile.
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Related Content
The List group focuses on the development of new concepts in catalysis. Since 1999, this research group has pioneered the development of organocatalysis as the third pillar of stereoselective catalysis, along side biocatalysis and transition metal catalysis.
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.