Fontos dokumentumok
49636
N-Methylaniline
analytical standard
Szinonimák:
Monomethylaniline
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.5%
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.571 (lit.)
n20/D 1.571
bp
196 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
sűrűség
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
format
neat
SMILES string
CNc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Liver,spleen,Bone marrow
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
185.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
85 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?