Fontos dokumentumok
176044
Naphthalene-d8
99 atom % D, ≥98% (CP)
Szinonimák:
1,2,3,4,5,6,7,8-Octadeuterionaphthalene
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.03 mmHg ( 25 °C)
izotóptisztaság
99 atom % D
Teszt
≥98% (CP)
Forma
powder
robbanási határérték
5.9 %
bp
218 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+8
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H]
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UFWIBTONFRDIAS-PGRXLJNUSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
174.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
79.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?